Learn More
Buerkle™ Bomba manual OTAL™
Descripción
OTAL Las bombas manuales se adaptan a la mayoría de los tambores de almacenamiento comerciales. El tubo de inmersión telescópico se adapta a la altura del recipiente en la inserción. Esto garantiza una buena eliminación de los líquidos residuales y supone que la bomba de mano se puede utilizar con diferentes recipientes.
- Bomba de mano especialmente compacta que ahorra espacio
- Buena capacidad de bomba
- Con tapones universales de PVC blando, para aberturas de contenedores de 30-–70 mm (1,18-2,76 in.) Ø
- resistente a ácidos débiles, álcalis y detergentes.
- especialmente apta para ácidos y álcalis, no para álcalis y ácidos altamente oxidantes.
- Gracias a sus propiedades especiales de material, el PVDF tiene una mejor resistencia química que el PP. Resistente a la lejía de cloro.
- para líquidos difícilmente inflamables en la categoría de riesgos AIII (VbF).
- El OTAL Se debe utilizar una bomba manual de PP o PVDF para medios cáusticos.
- manguera de descarga con una longitud de 1,5 m fabricada con PVC y llave de paso de PP/PE, tubo dispensador fabricado con PP.
- La manguera de descarga es especialmente apta para llenar recipientes alejados.
Especificaciones
Especificaciones
| Aplicaciones | Almacenamiento comercial |
| Caudal | 26 L/min |
| Incluye | Tubo dispensador de 18 mm |
| Peso (métrico) | 0,68 kg |
| Fondo (métrico) | 70 cm |
| Longitud del tubo de la bomba | 70 cm |
| Propiedades de resistencia | Álcalis, detergente, ácido débil |
| Diámetro de la abertura del tambor | 30 a 70 mm |
| Certificaciones/conformidad | DIN EN ISO 9001 |
| Material | Polipropileno |
| Mostrar más |