Learn More
Brannan Termómetro de infrarrojos de mano
Código de producto. 16627523
Cambiar vista
Click to view available options
Exactitud de temperatura:
±0,3 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Exactitud de temperatura Tamaño de la unidad
16627523 ±0,3 °C cada uno
1 options
Código de producto. 16627523 Proveedor Brannan N.º de proveedor 11/400/3
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Termómetro de temperatura corporal por infrarrojos higiénico y sin contacto diseñado especialmente para tomar la temperatura corporal de una persona, independientemente de la temperatura ambiente. El termómetro tiene un tiempo de respuesta rápido que permite tomar un mayor número de mediciones en poco tiempo.
  • Termómetro de temperatura corporal por infrarrojos higiénico y sin contacto
  • Especialmente diseñado para tomar la temperatura corporal de una persona independientemente de la temperatura ambiente
  • El tiempo de respuesta rápido permite tomar un mayor número de mediciones en poco tiempo
  • Diseñado para eliminar la posibilidad de contaminación cruzada
  • Ideal para uso en escuelas, negocios y otros entornos donde un gran número de personas entra en contacto entre sí
  • Permite seleccionar °C o °F, temperatura corporal o superficial
  • Sencillez y seguridad
  • Orientación láser
  • Bloqueo del gatillo
  • Retención automática de datos
  • Tiempo de repuesta: 0,5 segundos
  • Emisión: 0,95 de valor fijo
  • Resolución: 0,1 °C (0,1 °F)
  • Humedad relativa: < 85 %
  • Garantía: 2 años
Certificaciones:
  • Marca CE - Dispositivo médico clase IIA
  • EN 980: Símbolos gráficos para utilizar en el etiquetado de dispositivos médicos
  • EN 1041: información facilitada por el fabricante con dispositivos médicos
  • EN 60601-1: Equipo electromédico parte 1: Requisitos generales de seguridad (IEC:60601-1:1998)
  • EN 60601-1-2: Equipo electromédico parte 1-2: Requisitos generales para la seguridad. Norma colateral: Compatibilidad electromagnética. Requisitos y ensayos (IEC 60601-1-2:2001)
  • ASTM E1965-1998
  • ISO13485 Fabricante
Garantía
2 años
Especificaciones
Exactitud de temperatura ±0,3 °C
Intervalo de temperatura (imperial) De 90 °F a 108 °F (cuerpo), de 32 °F a 140 °F (superficie)
Intervalo de temperatura (métrico) De 32 °C a 42,5 °C (cuerpo), de 0 °C a 60 °C (superficie)
Temperatura de funcionamiento (imperial) De 50° a 104 °F
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 10 °C a 40 °C
Incluye Termómetro de infrarrojos, bolsa de almacenamiento, pilas AA, manual de usuario
Tipos de alarma Función de alarma de audio programable a un valor definido por el usuario
Dimensiones (Pr x An x Al) 43 x 77 x 149 mm (sin embalaje)
Requisitos de almacenamiento De 0 °C a 50 °C
Fuente de luz Pantalla LCD retroiluminada
Tamaño de pantalla 28 x 24 mm
Distancia de trabajo Entre 5 y 15 cm
Detalles de gestión de datos Memoriza las últimas 32 mediciones de temperatura
Batería, tipo 2 AA (incluidas)
Consumo de energía 0,0256 W