Learn More
HAMNO, MedChemExpress
Código de producto. 16497137
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497137 5 mg 5 miligramos
16495306 100 mg 100 miligramos
16464418 10 mg 10 miligramos
16440737 50 mg 50 miligramos
16403076 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16497137 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY111285
MedChemExpress HAMNO is a novel protein interaction inhibitor of replication protein A (RPA).
HAMNO is a novel protein interaction inhibitor of replication protein A (RPA).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material HAMNO
CAS 138736-73-9
Color Naranja
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H13NO2
Cantidad 5 mg
Sinónimo NSC111847
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (189.90 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C=CC1=C/2C=CC=C1)C2=C/NC3=CC=CC=C3O
Peso molecular (g/mol) 263.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.29
Porcentaje de pureza 99.65%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease