Learn More
Purificador de gas de acero inoxidable Hammond™, Cole-Parmer™
Product Code. 11729574 Shop All Cole-Parmer Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
600 mL
Unit Size:
cada uno
Product Code. Cantidad Unit Size
11729574 600 mL cada uno
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11729574 Supplier Cole Parmer Supplier No. 0141850
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    345.00€
    284.86€ / paquete de 1
    Ahorro 60.14€
    17% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-10-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Specifications
Material Sulfato de calcio con cloruro de cobalto
Cantidad 600 mL
Tamaño de malla μ40 m
Envase 1 paquete
Idoneidad Purificador de gas de bajo coste elimina la humedad, el aceite y las impurezas de los gases antes del análisis