Learn More
Bolsas desecantes Hammond™ Drierite™, Cole-Parmer™
Código de producto. 11832692 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Paquete de 750
6 g
1 oz.
8 oz.
Tamaño de la unidad:
750 PCS
paquete de 100
paquete de 200
paquete de 750
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11832692 Paquete de 750 paquete de 750
11893082 6 g 750 PCS
11803092 1 oz. paquete de 200
11833092 8 oz. paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11832692 Proveedor Cole Parmer N.º de proveedor 0719304
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    188.00€
    145.79€ / paquete de 750
    Ahorro 42.21€
    22% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proteja los materiales de la corrosión con estas bolsas de desecante. Hammond™ Drierite™ Las bolsas desecantes reducen la humedad a un punto °de rocío de 100 F en 10 horas y son herméticas al polvo. Los materiales envasados con estas bolsas están protegidos de la corrosión durante muchos meses.
Bolsas de crepe no tejidas rellenas de Drierite (sulfato de calcio anhidro) seca completamente el aire dentro de un paquete o contenedor durante el envío o almacenamiento.
  • Resistentes y mantenidas juntas por sellos de calor
  • Funcionan bien a temperaturas elevadas
  • No liberará la humedad absorbida a menos de 350 °F
Especificaciones
Material Calcium Sulfate
Cantidad Paquete de 750
Idoneidad Estas bolsas presentan protección contra el polvo y aportarán protección durante muchos meses
compliance-icons
Nombre del producto
  • X750 BAG DRIERITE 3G
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: calcium sulphate