Learn More
Hamilton™ Émbolo roscado Jeringas herméticas de las series Gastight™ 1700 y 1000
Código de producto. 10405202
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
25 μl
100 μl
500 μl
1 mL
2,5 ml
Incluye:
Funda
Émbolo de rosca
Modelo:
1001
1002
1702
1710
1750
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Incluye Modelo unitSize
10405202 100 μl Funda 1710 cada uno
10436162 500 μl Émbolo de rosca 1750 1 PCS
10611794 1 mL Émbolo de rosca 1001 cada uno
16259280 2,5 ml Émbolo de rosca 1002 cada uno
10305292 25 μl Funda 1702 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10405202 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 81041
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para aplicaciones que requieren un movimiento del émbolo extremadamente preciso o una minuciosa manipulación del fluido
Las terminaciones de jeringa con punta Luer (LT) permiten una fácil conexión de Kel-F™ agujas de cubo; Kel-F Tubo de PTFE con cubo y 1/4 in Diámetro exterior x 1/8 in D.I. Tygon™ o tubos de goma. Dispensar de 0,33 a 13,23 μL por revolución del émbolo dependiendo de la
Terminaciones de jeringa de émbolo roscado
  • Punta Luer (LT): las agujas son extraíbles y encajan en un cono de vidrio esmerilado que se estrecha en la forma de un Luer macho. La terminación LT acepta la mayoría de las agujas hipodérmicas, pero fue diseñada específicamente para usarse con Hamilton. Kel-F agujas. Esta terminación aumenta el volumen muerto en la jeringa, que puede no ser adecuado para algunas aplicaciones. Esterilizables en autoclave cuando se desmontan.
  • Estilos de punta de aguja (Comprar Kel-F Agujas de cubo por separado)
    • Estilo de punta 2: punta de aguja afilada, biselada, curvada, sin perforación, recomendada para la penetración de septum Calibres disponibles: 31-10
    • Estilo de punta 3: punta de aguja roma para su uso con válvulas de inyección HPLC y para pipeteo de muestras. Calibres disponibles: 31-10
    • Estilo de punto 4 - Estándar 12° Se recomienda la punta de aguja biselada para aplicaciones de ciencias biológicas. Calibres disponibles: 31-10. Estilos de puntos especiales como 30° , 45° , o cualquier otro ángulo están disponibles a pedido.
    • Estilo de punta 5: aguja cónica con puerto lateral para la penetración de septum, plásticos y vinilos de calibre fino sin efecto sacabocado. Calibres disponibles: 26-10
    • Estilo de punto AS - Punta de aguja de estilo cónico especial utilizada en jeringas de muestreadores automáticos; la punta de aguja sin núcleo se recomienda para la penetración del tabique. Calibres disponibles: 26& 22
    Especificaciones
    Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
    Material Vidrio de borosilicato (cuerpo), PTFE (punta)
    Para utilizar con (aplicación) Diseñadas para aplicaciones que requieren un movimiento del émbolo extremadamente preciso o una minuciosa manipulación de los fluidos, permiten conectar de forma sencilla las agujas con cono Kel-F y los tubos de PTFE con cono Kel-F con un DE de 12,7 mm (0,25 pulgadas) y un DI de 3,04 mm (0,12 pulgadas) Tygon™ o tubos de caucho
    Incluye Funda
    Tipo de producto Jeringa estanca a los gases
    Temperatura máx. (imperial) 239 °F
    Temperatura máxima 115°C
    Temperatura mín. (imperial) 50 °F
    Modelo 1710
    Temperatura mín. (métrico) 10 °C
    Cantidad c/u
    Volumen (métrico) 100 μl
    Tipo de conexión Luer