Learn More
Hamilton™ Jeringas Microliter™ serie 7000 modificadas
Código de producto. 10104082
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
10104082 0,5 μl cada uno
1 options
Código de producto. 10104082 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 86257
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Esta serie de jeringas es ideal para dispensar volúmenes desde 0,05 μL hasta 5 μL. La serie 7000 es la única jeringa con volumen muerto cero. El fino émbolo de tungsteno se extiende a través de toda la longitud de la jeringa hasta el final de la aguja, asegurando que todo el disolvente se expulsa de la aguja.
  • Ideal para dispensar volúmenes desde 0,05 µL hasta 5 µL
  • La jeringa serie 7000 es la única de volumen muerto cero
  • El fino émbolo de tungsteno se extiende a través de toda la longitud de la jeringa hasta el final de la aguja, asegura
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Acero inoxidable (émbolo), Tungsteno (cuerpo)
Calibre de aguja 32 G
Diámetro interior (imperial) 0,0041 in
Diámetro interior de la aguja (imperial) 0,0041 in
Diámetro interior de la aguja (métrico) 0,104 mm
Diámetro exterior de la aguja (imperial) 0,009 in
Diámetro exterior (imperial) 0,308 in
Diámetro interior (métrico) 0,104 mm
Diámetro exterior (métrico) 7,82 mm
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0,235 mm
Para utilizar con (aplicación) Diseñado para su uso con microposicionadores mecánicos, sistemas de microinyección e instrumentos estereotáxicos, aplicaciones de ciencias de la vida
Longitud (imperial) 4 pulg
Longitud de la aguja (imperial) 3,94 in
Longitud (métrico) 10,2 cm
Tipo de producto Jeringa Microliter
Presión máxima 6000 psi
Temperatura máx. (imperial) 239 °F
Temperatura máxima 115°C
Temperatura mín. (imperial) 50 °F
Modelo 7000.5KHOC
Número de punta de aguja 3
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Cantidad c/u
Volumen (métrico) 0,5 μl
Estilo de punta de aguja Romo
Tipo de conexión Cono estriado