Learn More
Hamilton™ Guía de jeringa para jeringas Microliter™ y Gaslight™
Código de producto. 10130221
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Jeringas de microlitros, herméticas y de las series 700 y 1700
Jeringas de microlitros, herméticas, serie 7000 y de 25 a μ500 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
10130221 Jeringas de microlitros, herméticas y de las series 700 y 1700 cada uno
10606473 Jeringas de microlitros, herméticas, serie 7000 y de 25 a μ500 L cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10130221 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 14806
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Diseñado para funcionar con jeringas MICROLITER serie 700/7000 y jeringas GASTIGHT serie 1700
Las guías de la jeringa están diseñadas para evitar que el émbolo se curve y el tope ajustable evita daños en el émbolo.
Especificaciones
Tipo de producto Guía de jeringa
Para utilizar con (equipo) Jeringas de microlitros, herméticas y de las series 700 y 1700