Learn More
Hamilton™ Soporte de precolumna de acero inoxidable
Código de producto. 10025360
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de poro:
2 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tamaño de poro Tamaño de la unidad
10025360 2 μm cada uno
1 options
Código de producto. 10025360 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 32908
Fecha estimada de envoi: 21-01-2027
Las columnas de acero inoxidable y de protección de PEEK ayudan a proteger su inversión
  • Protege las columnas analíticas de HPLC
  • Elimina contaminantes de partículas y compuestos altamente adsorbentes de las muestras, prolongando la vida útil de la columna analítica.
  • La sustitución modular y de cartuchos es fácil y no son necesarias herramientas
  • Disponible en acero inoxidable y PEEK, optimizado para reducir el volumen muerto y evitar el ensanchamiento de la banda de la columna adicional
  • Los soportes son reutilizables indefinidamente
  • Precolumnas para columnas de acero inoxidable para HPLC: Recomendado para su uso con prácticamente todos los disolventes, excepto cloruro de sodio en concentraciones altas.
  • Precolumnas para columnas de PEEK para HPLC: Recomendado para su uso con prácticamente todos los disolventes excepto el ácido nítrico concentrado, ácido sulfúrico, tetrahidrofurano o dimetilsulfóxido
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 2,3 mm
Longitud (métrico) 25 mm
Tamaño de partículas Empaquetamiento polimérico de 12 a 20 μm, 10 nμm para empaquetamiento de sílice
Tamaño de poro 2 μm
Para utilizar con (equipo) Prácticamente todos los disolventes, excepto cloruro sódico en concentraciones altas
Tipo de producto Conjunto de soporte