Learn More
Hamilton™ Agujas extraíbles de cono pequeño (jeringas de 2,5 a 100 μl)
Descripción
- La longitud estándar de la aguja es de 51 mm (2 in)
- Hay disponibles calibres, longitudes y estilos de punta personalizados
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | Acero inoxidable (cono) |
| Calibre de aguja | 22 G |
| Diámetro interior (imperial) | 0,016 in |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,028 in |
| Diámetro interior (métrico) | 0,41 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 0,72 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Minimizan el riesgo de obstrucción de la aguja |
| Longitud de la aguja (imperial) | 2 in |
| Tipo de producto | Aguja de jeringa de repuesto |
| Mostrar más |