Learn More
Hamilton™ Columna RCX-10 para HPLC de intercambio de iones RCX™ Hamilton™, 7 μm, 4,6 mm x 250 mm
Descripción
Empaquetado de intercambio de aniones poliméricos para la separación isocrática o en gradiente de carbohidratos
- pH estable de 1 a 13
- Separación isocrática de mono y disacáridos
- Separación de gradiente de oligómeros hasta DP8
- Compatible con detectores PAD, conductividad e RI
Características del producto
- Tamaño de partícula: 7 μm
- Diámetros internos de dos columnas: 4,1 y 4,6mm
- Materiales de dos columnas: Acero inoxidable 316 y PEEK
- Precolumnas en acero inoxidable y PEEK
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Columna de análisis |
| Diámetro (métrico) | 4,6 mm |
| Para utilizar con | Separación isocrática o gradiente de carbohidratos |
| Longitud (métrico) | 250 mm |
| Presión máxima | 5000 psi (345 bar) |
| Compatibilidad de fase móvil | pH de 1 a 13, 0 a 100 % acuoso, modificador orgánico |
| Tamaño de partículas | 7 μm |
| pH | De 1 a 13 |
| Tamaño de poro | 100 Å |
| Temperatura | De 5 °C a 60 °C |
| Mostrar más |