Learn More
Hamilton™ Kit de cartuchos de protección PRP™-X100
Código de producto. 10220773
Change view
Click to view available options
Material:
Acero inoxidable
PEEK
Capacidad de columna:
57 μL
80 μl
Longitud (métrico):
8 mm
20 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material Capacidad de columna Longitud (métrico) unitSize
10220773 Acero inoxidable 80 μl 20 mm cada uno
10073204 PEEK 57 μL 8 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10220773 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 79448
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las columnas de acero inoxidable y de protección de PEEK ayudan a proteger su inversión
  • Las precolumnas eliminan las partículas contaminantes y los compuestos altamente adsorbentes de las muestras
  • La sustitución modular y de cartuchos es fácil y no son necesarias herramientas
  • Los soportes están disponibles en acero inoxidable y PEEK, ambos diseños optimizados para reducir el volumen muerto y evitar el ensanchamiento de la banda de la columna adicional
  • Los soportes para los cartuchos son reutilizables indefinidamente
El kit contiene 1 soporte y 2 cartuchos
Recomendado para su uso con prácticamente todos los disolventes, excepto cloruro de sodio en concentraciones altas.
Especificaciones
Tamaño de partículas 10 μm
Longitud (métrico) 20 mm
Presión máxima 29,99 bar (5000 psi)
Capacidad de columna 80 μl
Diámetro interior (métrico) 2,3 mm
Material Acero inoxidable
Para utilizar con (aplicación) Prácticamente todos los disolventes, excepto cloruro sódico en concentraciones altas