Learn More
Hamilton™ Kit de cartuchos de protección PRP™-X100
Código de producto. 10073204
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Acero inoxidable
PEEK
Capacidad de columna:
57 μL
80 μl
Longitud (métrico):
8 mm
20 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Material Capacidad de columna Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
10073204 PEEK 57 μL 8 mm cada uno
10220773 Acero inoxidable 80 μl 20 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10073204 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 79383
Ahorre hasta un 60 % en productos esenciales para las análisis por contrato
Usar código promocional 28025
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 27-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las columnas de acero inoxidable y de protección de PEEK ayudan a proteger su inversión
  • Las precolumnas eliminan las partículas contaminantes y los compuestos altamente adsorbentes de las muestras
  • La sustitución modular y de cartuchos es fácil y no son necesarias herramientas
  • Los soportes están disponibles en acero inoxidable y PEEK, ambos diseños optimizados para reducir el volumen muerto y evitar el ensanchamiento de la banda de la columna adicional
  • Los soportes para los cartuchos son reutilizables indefinidamente
El kit contiene 1 soporte y 2 cartuchos
Recomendado para su uso con prácticamente todos los disolventes, excepto cloruro de sodio en concentraciones altas.
Especificaciones
Tamaño de partículas 10 μm
Longitud (métrico) 8 mm
Presión máxima 29,99 bar (5000 psi)
Capacidad de columna 57 μL
Diámetro interior (métrico) 3 mm
Material PEEK
Para utilizar con (aplicación) Prácticamente todos los disolventes, excepto cloruro sódico en concentraciones altas