Learn More
Hamilton™ Columnas PRP-X100 para HPLC de intercambio de aniones: Acero inoxidable
Código de producto. 10676591
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm
4,1 mm
Tamaño de partículas:
10 μm
5 μm
De 12 a 20 μm
Caudal:
1 ml/min
2,5 mL/min
2 ml/min
4 mL/min
8 ml/min
Tamaño de la unidad:
cada uno
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Tamaño de partículas Caudal Tamaño de la unidad
10676591 250 mm 4,1 mm 10 μm 2 ml/min cada uno
10722382 100 mm 4,1 mm 10 μm 4 mL/min cada uno
11563514 150 mm 2,1 mm 10 μm 1 ml/min cada uno
10451221 150 mm 4,1 mm 10 μm 2,5 mL/min cada uno
11577904 100 mm 4,1 mm 5 μm 1 ml/min cada uno
10753797 250 mm 2,1 mm 5 μm 1 ml/min cada uno
11597904 50 mm 4,1 mm 5 μm 1 ml/min cada uno
12366509 150 mm 4,1 mm 5 μm 1 ml/min cada uno
11523534 250 mm 2,1 mm 10 μm 8 ml/min cada uno
11528164 250 mm 2,1 mm De 12 a 20 μm 8 ml/min cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 10676591 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 79433
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1175.00€
    1075.22€ / paquete de 1
    Ahorro 99.78€
    8% Descuento
Fecha estimada de envoi: 14-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Empaquetamiento de columnas poliméricas para la separación de aniones inorgánicos y orgánicos de 10 a 500 ppm
Fácil determinación de iones
  • Las columnas PRP-X para cromatografía iónica son la forma más fácil de separar iones inorgánicos. Estas columnas se pueden utilizar con cualquier cromatógrafo iónico o HPLC para determinar de manera sencilla los aniones de casi cualquier tipo de matriz de muestra, incluidos el aire, el agua y el suelo.
Mejor que los métodos de química húmeda
  • La cromatografía iónica reduce considerablemente el pretratamiento de las muestras y mejora la exactitud y la precisión de los resultados cuando se utiliza un producto químico húmedo o colorimétrico métodos
Alta sensibilidad
  • Se utiliza para separar iones en concentraciones desde 1 ppm a 1000 ppm sin necesidad de utilizar supresión ni técnicas de preconcentración complicadas
Columna con una larga vida útil
  • El soporte polimérico altamente inerte resiste el ataque químico de disolventes orgánicos y tampones acuosos (orgánicos o acuosos del 0 al 100 %, a intervalos de pH entre 1 y 13) y consigue alargar de forma eficaz la vida útil de la columna. Si el rendimiento de la columna se deteriora (por ensanchamiento de los picos o pérdida de simetría), el protocolo de regeneración suele devolver la cromatografía a su estado original.
Analice aniones comunes o complejos
  • Separe fácilmente y a un pH alto (11,5) aniones complejos como el cianuro, el borato y el silicato. El empaquetamiento polimérico es estable a intervalos de pH de 1 a 13, por lo que se puede utilizar una sola columna para el análisis de aniones comunes y complejos.
Fácil detección y eluyentes comunes
  • Para detectar la conductividad es necesario medir el aumento de la conductancia del los iones de la muestra de elución en relación con la conductividad de fondo
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 4,1 mm
Caudal 2 ml/min
Para utilizar con Análisis de fluoruro, carbonato, cloruro, nitrito, bromuro, nitrato, fosfato, sulfato y otros iones
Longitud (métrico) 250 mm
Presión máxima 5000 psi (345 bar)
Compatibilidad de fase móvil pH de 1 a 13, 0 a 100 % acuoso, modificador orgánico
Forma de partícula Esférica
Tamaño de partículas 10 μm
pH De 1 a 13
Tamaño de poro 100 Å
Temperatura De 5 °C a 60 °C
Tipo USP L47
Fase estacionaria PRP-X100
Material de embalaje PSDVB/trimetilamonio
Tipo de columna Intercambio iónico
Fase Intercambio iónico
Material Acero inoxidable
Tipo de producto Columna