Learn More
Hamilton™ Cartuchos de repuesto serie PRP™ para cartucho protector
Código de producto. 11523294
Change view
Click to view available options
Absorbente:
C18
PRP-X100
PRP-X200
PRP-h1
Diámetro interior (métrico):
2,0 mm
4 mm
Para utilizar con (equipo):
Columna para HPLC Hypersil™
Columna para el análisis de ácidos orgánicos
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Absorbente Diámetro interior (métrico) Para utilizar con (equipo) unitSize
11523294 C18 2,0 mm Columna para el análisis de ácidos orgánicos paquete de 5
10696401 PRP-h1 2,0 mm Columna para HPLC Hypersil™ paquete de 5
10686591 PRP-X100 4 mm Columna para HPLC Hypersil™ paquete de 5
10665461 PRP-X200 2,0 mm Columna para el análisis de ácidos orgánicos paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11523294 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 79452
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cartuchos de repuesto para PRP-1, PRP-3, PRP-X100, PRP-X200, PRP-X300 y PRP-X400
Cartuchos de repuesto de acero inoxidable o PEEK.
Especificaciones
pH De 1 a 13
Tamaño de partículas 10 μm
Longitud (métrico) 25 mm
Presión máxima 29,99 bar (5000 psi)
Diámetro interior (métrico) 2,0 mm
Para utilizar con (equipo) Columna para el análisis de ácidos orgánicos
Fase estacionaria C18
Material Acero inoxidable 316
Absorbente C18