Learn More
Hamilton™ PRP™ -Columnas HPLC de fase inversa C18: acero inoxidable
Descripción
La fase estacionaria rígida tiene una excelente estabilidad mecánica y térmica, no experimenta contracción ni hinchazón y es completamente inerte a la mayoría de las condiciones que se suelen dar en la cromatografía de fase inversa.
Beneficios& Características
- pH estable de 1 a 14
- Estabilidad de temperatura por encima de 100 °C
- Enlace único de C18 a un soporte de polímero
- Aplicaciones de LC/MS, ADN sintetizado y moléculas pequeñas
- Excelente durabilidad (estable en cualquier concentración de agua o disolvente orgánico)
- Hardware con dimesiones personalizadas disponible
- Precolumnas analíticas y semipreparativas/preparativas disponibles
La columna Hamilton PRP-C18 es una columna duradera y eficaz para HPLC de uso general y es especialmente adecuada para aplicaciones especializadas en las industrias clínica, farmacéutica, ambiental, alimentaria, forense y de ciencias de la vida.
Ventajas de las columnas de fase inversa polimérica PRP-C18
Reproducibilidad
Las columnas de fase inversa Hamilton PRP-C18 son ideales para aplicaciones que requieren un alto grado de consistencia de columna a columna y de lote a lote (por ejemplo, garantía de calidad, ensayos clínicos). Debido a la unión polimérica única del C18 al soporte PS-DVB, las columnas PRP-C18 mantienen sus características de rendimiento por más tiempo que muchas columnas de sílice C8 o C18 tradicionales. Si bien muchos fabricantes de columnas dependen de otras fuentes para su soporte de sílice cruda, Hamilton fabrica su soporte PRP-C18, lo que garantiza un suministro constante de columnas PRP-C18.
Larga vida útil (Excelente durabilidad)
Hamilton PRP-C18 es una nueva columna diseñada para proporcionar separaciones de fase inversa de alta eficiencia durante una vida útil prolongada en casi cualquier fase móvil o pH. La fase estacionaria rígida tiene una excelente estabilidad mecánica y térmica (> 100 C), °es estable a la presión hasta 5000 psi, está altamente reticulado para evitar la contracción o el hinchamiento (común en otras columnas poliméricas) y es completamente inerte a la mayoría de las condiciones que se encuentran comúnmente en la cromatografía de fase inversa. El PRP-C18 demuestra estabilidad del pH incluso después de una exposición prolongada a NaOH y H2SO4 concentrados (1 molar) sin un deterioro medible en el rendimiento, lo que hace que la restauración al rendimiento original sea fácilmente alcanzable donde no es posible con las columnas HPLC tradicionales. Las columnas PRP-C18 duran de 3 a 4 veces más que las columnas a base de sílice en la mayoría de las condiciones debido a la durabilidad química del soporte de la base.
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro (métrico) | 2,1 mm |
| Grosor de película | 5 μm |
| Para utilizar con | Separación de LC/MS |
| Longitud (métrico) | 50 mm |
| Presión máxima | 5000 psi (345 bar) |
| Compatibilidad de fase móvil | pH de 1 a 13, 0 a 100 % acuoso, modificador orgánico |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| pH | De 1 a 13 |
| Tamaño de poro | 100 Å |
| Temperatura | 5°C a 85°C |
| Mostrar más |