Learn More
Hamilton™ Agujas de repuesto para jeringas Microliter/Gastight™
Descripción
- Punta de aguja roma especial adecuada para aplicaciones de neurociencia
- acero inoxidable 304
- Calibre 33
- Punta roma (Estilo de punta 3)
- La longitud de la aguja expuesta puede ser ajustada por el usuario de 0 a 20 mm.
- Se vende en paquetes de 6
Neuros Las agujas de repuesto funcionan con las siguientes jeringas Hamilton de las series 700 y 1700:
- Jeringa modelo 75 RN (14-824-651)
- Jeringa RN modelo 1701 (14-824-652)
- Jeringa RN modelo 1702 (14-824-653)
- Jeringa RN modelo 1705 (14-824-654)
- Jeringa RN modelo 1710 (14-824-655)
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Calibre de aguja | 33 G |
| Diámetro interior (imperial) | 0,00015 in |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,0003 in |
| Diámetro interior (métrico) | 0,004 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 0,008 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Se utiliza para aplicaciones de neurociencia y jeringas neuros de 0,79 μl series 700 y 1700 con agujas extraíbles Hamilton |
| Tipo de producto | Aguja de repuesto |
| Estilo de punta de aguja | Cuadrado/extremo extraíble |