Learn More
Hamilton™ Alambres de limpieza de tungsteno
Descripción
- Se puede pasar a través de la aguja para eliminar los bloqueos
- Para una variedad de calibres
- Se suministra en un paquete de 10
Información de órdenes
Diez alambres por paquete.
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Tungsteno |
| Diámetro exterior (métrico) | 0,126 mm |
| Longitud (imperial) | 7 pulg |
| Longitud (métrico) | 17,78 cm |
| Tipo de producto | Alambre de limpieza |
| Envase | 10/paq. |
| Para utilizar con (equipo) | Kit de limpieza de aguja y jeringa para agujas de calibre 22s, 25s y de 28 a 30G |