Learn More
Hamilton™ Alambres de limpieza de tungsteno
Código de producto. 10427171
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Kit de limpieza de aguja y jeringa para agujas de calibre 22, 23G y más grandes
Kit de limpieza de aguja y jeringa para agujas de calibre 22s, 25s y de 28 a 30G
Kit de limpieza de aguja y jeringa para agujas de calibre 23s
Kit de limpieza de aguja y jeringa para agujas de calibre 24 a 26G
Kit de limpieza de aguja y jeringa para agujas de calibre 26s y de 31 a 33G
Kit de limpieza de aguja y jeringa para agujas de calibre 27G
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
10427171 Kit de limpieza de aguja y jeringa para agujas de calibre 22, 23G y más grandes paquete de 10
10464302 Kit de limpieza de aguja y jeringa para agujas de calibre 23s cada uno
11588853 Kit de limpieza de aguja y jeringa para agujas de calibre 24 a 26G paquete de 10
10612503 Kit de limpieza de aguja y jeringa para agujas de calibre 26s y de 31 a 33G paquete de 10
10642003 Kit de limpieza de aguja y jeringa para agujas de calibre 22s, 25s y de 28 a 30G paquete de 10
10345382 Kit de limpieza de aguja y jeringa para agujas de calibre 27G paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10427171 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 18304
Fecha estimada de envoi: 14-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para la limpieza mecánica para eliminar obstrucciones de agujas.
Los alambres de tungsteno, se utilizan mejor con la solución de limpieza de agujas Hamilton Company (14-819-85, 14-819-86).
Información de órdenes
Diez alambres por paquete.
Especificaciones
Material Tungsten
Longitud (imperial) 7 pulg
Longitud (métrico) 17,78 cm
Tipo de producto Alambre de limpieza
Para utilizar con (equipo) Kit de limpieza de aguja y jeringa para agujas de calibre 22, 23G y más grandes