Learn More
Hamilton™ Accesorios para sistema diluidor/dispensador Microlab™ 600: jeringas (BFP)
Descripción
La jeringa tiene una punta de émbolo cónica que se extiende a través de la terminación roscada y dentro de la válvula. Este diseño exclusivo expulsa el aire de la jeringa y la válvula, disminuyendo el número de ciclos de cebado necesarios.
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Borosilicate Glass |
| Calibre de aguja | No Needle Included |
| Tipo de producto | Gastight Syringe |
| Modelo | Prima libre de burbujas |
| Volumen (métrico) | 25 ml |
| Para utilizar con (equipo) | Microlab™ 600 dispensadores |
| Tipo de conexión | Bubble Free Prime |
| Graduated | Yes |