Learn More
Hamilton™ Accesorios para sistema diluidor/dispensador Microlab™ 500
Descripción
Para su uso con diluidor/dispensador 500 Microlab Hamilton
Especificaciones
Especificaciones
| Material | FEP, PTFE |
| Longitud global (imperial) | 35,43 in |
| Longitud global (métrico) | 90 cm |
| Para utilizar con | Microlab Diluidor/Dispensador 500 |
| Para utilizar con (aplicación) | Uso con volúmenes de jeringa de > 1 ml |
| Grosor | 12 G |
| Capacidad (métrico) | 2827 μL |
| Tipo de producto | Conjunto de tubos |