Learn More
Hamilton™ Accesorios para el sistema de pipeteo Microlab 300
Código de producto. 15130419
Change view
Click to view available options
Exactitud:
De ± 0,4 a ± 7 %
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Exactitud unitSize
15130419 De ± 0,4 a ± 7 % cada uno
1 options
Código de producto. 15130419 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 6710001
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Includes
Controlador, sonda de punta desechable, unidad de accionamiento de jeringa, una válvula, tubo de llenado, un sistema de gestión de cables, un cable de alimentación específico para cada país, una fuente de alimentación y una jeringa 300 Hamilton Microlab de 1,25 ml y 25 μl.
El sistema de pipeteo guiado cambia drásticamente el pipeteo en el laboratorio
Cada elemento trabaja en conjunto para maximizar la eficiencia y la facilidad a la vez que reduce el tiempo, el esfuerzo y los recursos consumidos. El sistema cuenta con un motor paso a paso de alta precisión y par de torsión que ofrece una precisión insuperable en la manipulación de líquidos a través de una sonda de manejo manual que cubre un rango de volumen de pipeteo de 0,5 a 1000 μL – Es el primero de este tipo en toda la industria. La sonda manual utiliza las exclusivas puntas ClickSure™ y respetuosas con el medio ambiente de Hamilton para un rendimiento superior para el usuario.
Ofrece cuatro ventajas principales que redefinen lo que significa realizar correctamente las aplicaciones de pipeteo en un laboratorio de hoy en día
  • Seguridad del proceso: Los métodos reproducibles y de solo ejecución guían al usuario a través de aplicaciones de pipeteo trazables, mientras los archivos de registro compatibles con la parte 11de 21 CFR, la protección por contraseña y las funciones de verificación del usuario garantizan la responsabilidad del laboratorio
  • Eficacia de procesos: Esta sonda reúne una serie de características que permiten al usuario agilizar su flujo de trabajo, tales como métodos almacenados fáciles de recuperar, acceso con una sola mano a los métodos utilizados con frecuencia y el ajuste automático del volumen. Además, cubre todo el rango de volumen
  • Ergonomía avanzada: La sonda de pipeta más ligera del sector, combinada con baja fuerza de instalación y expulsión de la punta y la innovadora posición del botón forman una solución completa para minimizar la tensión muscular y maximizar el rendimiento de todo el día
  • Clases de líquidos: Las clases de líquidos estándar y personalizables proporcionan confianza en la precisión del pipeteo independientemente de las propiedades específicas de los líquidos
Especificaciones del sistema
  • Trayectoria del líquido: BOROSILICATO, PTFE, CTFE, PFA, FEP
  • Tipo de comunicación: Serie
  • Calibración: Probado en fábrica y trazable a los estándares del NIST
  • Potencia nominal: 24 V CC, 2,5 A
  • Requisitos de alimentación: De 100 a 240 V, 1,5A máx., de 50 a 60 Hz
  • Dimensiones: 6,5 x 7,0 x 14 pulg (165,1 x 177,8 x 355,6mm)
  • Peso: 2,9 kg
  • Tamaño de pantalla del controlador: 15 cm en diagonal (5,7 pulgadas)
  • Resolución de pantalla del controlador: 640 (H) × 480 (V) píxeles
  • Memoria de programas: 2 GB
Información de órdenes
Se venden por separado: jeringas, kit MicroLab de impresora 300 y 600, conjunto de válvula, tornillo de mariposa, arandela de PTFE, conjunto de sonda manual de punta desechable, soporte de sonda manual de punta desechable, kit de tubos de sonda manual de punta desechable, kit de junta tórica de sonda manual de punta desechable, tubos de microlaboratorio y llenado 300y 600, sistema de gestión de cables, gestor de cables, tornillo de mariposa de gestión de cables, soporte accesorio, tarjeta SD, puntas ClickSure, manual de usuario, fuente de alimentación y los cables de alimentación Microlab 300 y 600. Véase www.fishersci.com.
Certifications
Trazable al NIST
Compliance
CE, CSA
Especificaciones
Exactitud De ± 0,4 a ± 7 %
Tipo de producto Sistema de pipeteo
Certificaciones/conformidad NIST, CE, CSA
Volumen (métrico) De 0,5 a 1000 μl
Incluye Controlador, sonda de punta desechable, unidad de accionamiento de jeringa, una válvula, tubo de llenado, un sistema de gestión de cables, un cable de alimentación específico para cada país, una fuente de alimentación y una jeringa Hamilton 300 Microlab™ de 1,25 ml y 25 μl
Precisión De ± 0,15 a ± 8 %
Memoria de programas 2 GB
Volumen (imperial) De 0,0004791 a 0,936 g (de 0,0000169 a 0,033 oz).
Peso (imperial) 6,5 lb
Peso (métrico) 2900 g
Requisitos eléctricos De 100 a 240 V, de 50 a 60 Hz
Tensión 100/240 V
Amperaje 1,5 A
Frecuencia 50/60 Hz