Learn More
Hamilton™ Accesorios para sistemas de pipeteo Microlab 300- Puntas ClickSure
Description
Para usar con Hamilton Microlab Sonda manual para pipeta 300. Cuando las puntas se colocan en la sonda, la junta tórica del interior de la sonda se comprime. Esta baja fuerza de inserción resulta en una experiencia más ergonómica para el usuario que permite el uso a largo plazo con la mínima energía ejercida.
Características y ventajas:
- Dos puntas, de μ50 L y 1 ml, cubren todo el rango de volumen de pipeteo, lo que significa menos inventario para almacenar.
- Los envases de punta utilizan un 37% menos de plástico que los envases de 'los principales competidores, lo que permite ahorrar peso en el envío y combustibles fósiles.
- El embalaje de las puntas y las puntas son reciclables para laboratorios respetuosos con el medio ambiente
- El embalaje es compatible con RoHS
- El plástico reciclado de uso general se utiliza para el embalaje de la punta
- Las puntas están libres de clorofluorocarbonos (CFC) y no causan ningún impacto en el ozono
- El proceso de fabricación consume menos energía y genera más ahorros por ti
Specifications
Specifications
| Esterilidad | No estéril |
| Volumen (métrico) | 50 μl |
| Para utilizar con (equipo) | 300 pipetas Microlab™ |
| Tipo de empaquetado | en gradilla |