Learn More
Hamilton™ Puntas desechables de micropipeta
Descripción
- Puntas de PTFE desechables que se deben utilizar con el Pipeta de microjeringa (13-684-112A)
- La muestra sólo moja las puntas de PTFE desechables, eliminando la contaminación cruzada de la muestra
- El émbolo accionado por resorte y los topes ajustables garantizan una excelente reproducibilidad
- El tope ajustable permite la transferencia de muestras de 0,2 a 3 μL.
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Desechables | Un solo uso |
| Volumen (métrico) | 0,2 a 3 μL |
| Para utilizar con (equipo) | Pipeta Microjeringa Modelo 701 |