Learn More
Hamilton™ Agujas de puerto de entrada lateral Metal Hub de cono de metal (Luer Lock)
Código de producto. 11590082
Cambiar vista
Click to view available options
Calibre de aguja:
18 G
20 G
21 G
22 G
22s G
23 G
24 G
25 G
26 G
26s G
Unit Size:
paquete de 6
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Calibre de aguja Unit Size
11590082 21 G paquete de 6
10252765 18 G paquete de 6
11500092 20 G paquete de 6
10687445 26 G paquete de 6
10064664 22 G paquete de 6
11560082 25 G paquete de 6
11570082 24 G paquete de 6
11550082 22s G paquete de 6
10576665 26s G paquete de 6
11580082 23 G paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11590082 Supplier Hamilton™ Supplier No. 772908
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    190.00€
    175.06€ / paquete de 6
    Ahorro 14.94€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Las agujas con cono de metal (latón niquelado) se pueden utilizar con jeringas TLL y conectores LT o TLL. Las agujas son de acero inoxidable 304 (sst.). La longitud estándar de la aguja es de 2 in (51 mm). Hay disponibles longitudes de aguja y estilos de punto personalizados.
Terminaciones de jeringa compatibles con cono de metal
  • Luer Lock de PTFE (TLL): esta terminación tiene una junta cónica Luer macho de PTFE con cono de bloqueo de latón niquelado para su uso con agujas Kel-F, agujas de cono de metal y conectores universales. Además, el modelo TLL se utiliza con dispensadores/diluidores Hamilton, aplicaciones OEM y operaciones manuales. Esterilizables en autoclave cuando se desmontan, excepto con jeringas de 25 ml o más. La esterilización en autoclave repetida acorta la vida útil del frasco.
  • Estilos de punta de aguja
    • Estilo de punta 5: aguja cónica con puerto lateral para la penetración de septum, plásticos y vinilos de calibre fino sin efecto sacabocado. Calibres disponibles: 26-10
    /li>
    Seis agujas por paquete.
    Specifications
    Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
    Material Latón niquelado (cono), Acero inoxidable
    Calibre de aguja 21 G
    Diámetro interior (imperial) 0,02 in
    Diámetro exterior (imperial) 0,032 in
    Diámetro interior (métrico) 0,51 mm
    Diámetro exterior (métrico) 0,82 mm
    Longitud de la aguja (imperial) 2 in
    Tipo de producto Aguja de repuesto
    Estilo de punta de aguja Cono con puerto lateral
    Para utilizar con (equipo) Jeringas de tipo TLL y conectores LT o TLL