Learn More
Hamilton™ Agujas sin perforación afiladas Metal Hub de cono de metal (Luer Lock)
Código de producto. 11567774
Cambiar vista
Click to view available options
Calibre de aguja:
18 G
19 G
20 G
21 G
22 G
22s G
23 G
24 G
25 G
26 G
26s G
27 G
31 G
Para utilizar con (equipo):
Jeringas Luer Lock de PTFE y punta Luer o conectores Luer Lock de PTFE
Jeringas y conectores LT y TLL
Esterilizables en autoclave:
Esterilizable en autoclave
No esterilizable en autoclave
Tamaño de la unidad:
6 PCS
paquete de 3
paquete de 6
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Calibre de aguja Para utilizar con (equipo) Esterilizables en autoclave Tamaño de la unidad
11567774 18 G Jeringas Luer Lock de PTFE y punta Luer o conectores Luer Lock de PTFE Esterilizable en autoclave paquete de 6
11567784 19 G Jeringas Luer Lock de PTFE y punta Luer o conectores Luer Lock de PTFE Esterilizable en autoclave paquete de 6
10237811 21 G Jeringas Luer Lock de PTFE y punta Luer o conectores Luer Lock de PTFE Esterilizable en autoclave paquete de 6
10768541 22 G Jeringas Luer Lock de PTFE y punta Luer o conectores Luer Lock de PTFE Esterilizable en autoclave paquete de 6
10798753 20 G Jeringas Luer Lock de PTFE y punta Luer o conectores Luer Lock de PTFE Esterilizable en autoclave paquete de 6
10092312 23 G Jeringas Luer Lock de PTFE y punta Luer o conectores Luer Lock de PTFE Esterilizable en autoclave paquete de 6
11577784 24 G Jeringas Luer Lock de PTFE y punta Luer o conectores Luer Lock de PTFE Esterilizable en autoclave paquete de 6
11587784 25 G Jeringas Luer Lock de PTFE y punta Luer o conectores Luer Lock de PTFE Esterilizable en autoclave 6 PCS
11597774 27 G Jeringas Luer Lock de PTFE y punta Luer o conectores Luer Lock de PTFE Esterilizable en autoclave paquete de 6
10010082 26 G Jeringas Luer Lock de PTFE y punta Luer o conectores Luer Lock de PTFE Esterilizable en autoclave paquete de 3
11587774 26 G Jeringas Luer Lock de PTFE y punta Luer o conectores Luer Lock de PTFE Esterilizable en autoclave 6 PCS
11502315 31 G Jeringas Luer Lock de PTFE y punta Luer o conectores Luer Lock de PTFE Esterilizable en autoclave paquete de 6
10571485 26s G Jeringas Luer Lock de PTFE y punta Luer o conectores Luer Lock de PTFE Esterilizable en autoclave paquete de 6
10425461 22s G Jeringas Luer Lock de PTFE y punta Luer o conectores Luer Lock de PTFE Esterilizable en autoclave paquete de 3
11527784 22s G Jeringas Luer Lock de PTFE y punta Luer o conectores Luer Lock de PTFE Esterilizable en autoclave paquete de 6
11512285 24 G Jeringas y conectores LT y TLL No esterilizable en autoclave paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Código de producto. 11567774 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 90018
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.00€
    59.66€ / paquete de 6
    Ahorro 3.34€
    5% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 05-11-2026
Las agujas con cono de metal (latón niquelado) se pueden utilizar con jeringas TLL y conectores LT o TLL. Las agujas son de acero inoxidable 304 (sst.). La longitud estándar de la aguja es de 2 in (51 mm). Hay disponibles longitudes de aguja y estilos de punto personalizados.
Terminaciones de jeringa compatibles con cono de metal
  • PTFE Luer Lock (TLL): esta terminación tiene un cono Luer macho de PTFE con cubo de bloqueo de latón niquelado para usar con Kel-F agujas, agujas con cubo de metal y conectores universales. Además, el modelo TLL se utiliza con dispensadores/diluidores Hamilton, aplicaciones OEM y operaciones manuales. Esterilizables en autoclave cuando se desmontan, excepto con jeringas de 25 ml o más. La esterilización en autoclave repetida acorta la vida útil del frasco.
  • Estilos de punta de aguja
    • Estilo de punta 2: punta de aguja afilada, biselada, curvada, sin perforación, recomendada para la penetración de septum Calibres disponibles: 33-10
    /li>
    Seis agujas por paquete.
    Especificaciones
    Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
    Material Latón niquelado (cono), Acero inoxidable
    Calibre de aguja 18 G
    Diámetro interior (imperial) 0,033 in
    Diámetro exterior (imperial) 0,05 in
    Diámetro interior (métrico) 0,84 mm
    Diámetro exterior (métrico) 1,27 mm
    Longitud de la aguja (imperial) 2 in
    Tipo de producto Aguja de repuesto
    Longitud de la aguja (métrico) 51 mm
    Estilo de punta de aguja Afilada, biselada, curva
    Para utilizar con (equipo) Jeringas Luer Lock de PTFE y punta Luer o conectores Luer Lock de PTFE