Learn More
Hamilton™ Agujas de punta roma de concentrador de metal (Luer Lock)
Código de producto. 15990867
Cambiar vista
Click to view available options
Calibre de aguja:
14 G
16 G
17 G
18 G
19 G
20 G
21 G
22 G
22s G
23 G
24 G
25 G
26 G
26s G
33 G
Tamaño de la unidad:
6 PCS
paquete de 6
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Calibre de aguja Tamaño de la unidad
15990867 16 G -
11557794 26 G paquete de 6
11592315 14 G paquete de 6
11597784 17 G paquete de 6
11507794 18 G paquete de 6
11517794 20 G paquete de 6
15301530 19 G paquete de 6
11527794 21 G paquete de 6
11537794 23 G paquete de 6
10422172 22 G paquete de 6
11547794 24 G paquete de 6
10775944 25 G paquete de 6
11572325 33 G paquete de 6
11587794 26s G 6 PCS
10587833 22s G 6 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Código de producto. 15990867 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 91016
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    95.17€
    86.07€ / paquete de 6
    Ahorro 9.10€
    9% Descuento
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Se pueden utilizar con jeringas TLL y conectores LT o TLL.
    _x000D_
  • Fabricado en acero inoxidable 304
  • _x000D_
  • La longitud estándar de la aguja es de 51 mm (2 in)
  • _x000D_
  • Disponible en prácticos paquetes de seis
  • _x000D_
  • Hay disponibles longitudes de aguja y estilos de punta personalizados
  • _x000D_
  • Las agujas están disponibles de 10 a 33 ga
  • _x000D_
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Latón niquelado (cono), Stainless Steel
Calibre de aguja 16 G
Diámetro interior (imperial) 0,046 in
Diámetro exterior (imperial) 0,064 in
Diámetro interior (métrico) 1.19 mm
Diámetro exterior (métrico) 1.65 mm
Longitud de la aguja (imperial) 2 in
Tipo de producto Aguja
Estilo de punta de aguja Romo
Para utilizar con (equipo) Jeringas Luer Lock de PTFE y punta Luer o conectores Luer Lock de PTFE