Learn More
Hamilton™ Adaptador de punta desechable
Código de producto. 10065610
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
100 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
10065610 100 μl cada uno
1 options
Código de producto. 10065610 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 31330
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.50€
    40.13€ / paquete de 1
    Ahorro 3.37€
    7% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Diseñado para permitir la conexión de una punta de pipeta estándar desechable de 1 ml al extremo de una jeringa Hamilton™.
  • El adaptador se conecta a la punta estándar Luer Tip (LT) y a las jeringas Luer Lock de PTFE (TLL)
  • Ideal para eliminar la posibilidad de contaminación cruzada
  • Fabricadas con CTFE
  • Se suministran individualmente
Especificaciones
Material CTFE
Tipo de producto Adaptador punta Luer-tip
Volumen (métrico) 100 μl
Para utilizar con (equipo) Dispensadores de repetición PB600-1