Learn More
Hamilton™ Agujas con orificio lateral y cono Kel-F (Luer Lock)
Código de producto. 10318662
Cambiar vista
Click to view available options
Calibre de aguja:
16 G
17 G
18 G
20 G
21 G
22 G
22s G
23 G
24 G
25 G
26 G
26s G
Tamaño de la unidad:
6 PCS
paquete de 6
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Calibre de aguja Tamaño de la unidad
10318662 16 G paquete de 6
10135452 23 G paquete de 6
11540152 18 G paquete de 6
11550152 20 G paquete de 6
10245612 22 G paquete de 6
11570152 24 G paquete de 6
11590152 26 G 6 PCS
11500162 22s G paquete de 6
10217734 26s G paquete de 6
11580152 25 G paquete de 6
11560152 21 G paquete de 6
11530152 17 G paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 10318662 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 774601
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    218.00€
    200.48€ / paquete de 6
    Ahorro 17.52€
    8% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Kel-F Las agujas de cubo (KF) se pueden utilizar con jeringas y conectores Luer Tip (LT) y PTFE Luer Lock (TLL). La longitud estándar de la aguja es de 2 in (51 mm). Hay disponibles longitudes y estilos de punta personalizados.
Kel-F Terminaciones de jeringa compatibles con Hub
  • Punta Luer (LT): las agujas son extraíbles y encajan en un cono de vidrio esmerilado que se estrecha en la forma de un Luer macho. La terminación LT acepta la mayoría de las agujas hipodérmicas, pero fue diseñada específicamente para usarse con Hamilton. Kel-F agujas. Esta terminación aumenta el volumen muerto en la jeringa, que puede no ser adecuado para algunas aplicaciones. Esterilizables en autoclave cuando se desmontan.
  • PTFE Luer Lock (TLL): esta terminación tiene un cono Luer macho de PTFE con cubo de bloqueo de latón niquelado para usar con Kel-F agujas, agujas con cubo de metal y conectores universales. Además, el modelo TLL se utiliza con dispensadores/diluidores Hamilton, aplicaciones OEM y operaciones manuales. Esterilizables en autoclave cuando se desmontan, excepto con jeringas de 25 ml o más. La esterilización en autoclave repetida acorta la vida útil del frasco.
Estilos de punta de aguja
  • Estilo de punta 5: aguja cónica con puerto lateral para la penetración de septum, plásticos y vinilos de calibre fino sin efecto sacabocado. Calibres disponibles: 26-10
Seis agujas por paquete.
Especificaciones
Material Latón niquelado (cono)
Calibre de aguja 16 G
Diámetro interior (imperial) 0,04 in
Diámetro exterior (imperial) 0,06 in
Diámetro interior (métrico) 1,19 mm
Diámetro exterior (métrico) 1,65 mm
Longitud de la aguja (imperial) 2 in
Tipo de producto Aguja con cono Kel-F
Longitud de la aguja (métrico) 51 mm
Estilo de punta de aguja Cono
Para utilizar con (equipo) Jeringas y conectores Luer-tip y Luer-lock de PTFE