Learn More
Hamilton™ Agujas sin perforación afiladas de cono Kel-F (Luer Lock)
Código de producto. 10008340
Cambiar vista
Click to view available options
Calibre de aguja:
18 G
20 G
21 G
22 G
22s G
23 G
25 G
26 G
26s G
Estilo de punta de aguja:
Afilada, biselada, curva
Cónico
Diámetro interior (imperial):
0,005 in
0,01 in
0,013 in
0,016 in
0,02 in
0,033 in
Diámetro exterior (imperial):
0,01 in
0,018 in
0,025 in
0,028 in
0,032 in
0,035 in
0,05 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 6
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Calibre de aguja Estilo de punta de aguja Diámetro interior (imperial) Diámetro exterior (imperial) unitSize
10008340 22s G Cónico 0,005 in 0,028 in paquete de 6
11582275 20 G Afilada, biselada, curva 0,02 in 0,035 in paquete de 6
11592275 21 G Afilada, biselada, curva 0,02 in 0,032 in paquete de 6
11562275 18 G Afilada, biselada, curva 0,033 in 0,05 in paquete de 6
11502285 23 G Afilada, biselada, curva 0,013 in 0,025 in paquete de 6
15186764 23 G Afilada, biselada, curva 0,013 in 0,025 in cada uno
11522285 25 G Afilada, biselada, curva 0,01 in 0,01 in paquete de 6
11532285 26 G Afilada, biselada, curva 0,01 in 0,018 in paquete de 6
11582285 26s G Cónico 0,005 in 0,018 in paquete de 6
10363421 22 G Afilada, biselada, curva 0,016 in 0,028 in paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 10008340 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 90138
Fecha estimada de envoi: 01-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Kel-F Las agujas de cubo (KF) se pueden utilizar con jeringas y conectores Luer Tip (LT) y PTFE Luer Lock (TLL). La longitud estándar de la aguja es de 2 in (51 milímetros). Hay disponibles longitudes y estilos de punta personalizados.
Kel-F Terminaciones de jeringa compatibles con Hub
  • Punta Luer (LT): las agujas son extraíbles y encajan en un cono de vidrio esmerilado que se estrecha en la forma de un Luer macho. La terminación LT acepta la mayoría de las agujas hipodérmicas, pero fue diseñada específicamente para usarse con Hamilton. Kel-F agujas. Esta terminación aumenta el volumen muerto en la jeringa, que puede no ser adecuado para algunas aplicaciones. Esterilizables en autoclave cuando se desmontan.
  • PTFE Luer Lock (TLL): esta terminación tiene un cono Luer macho de PTFE con cubo de bloqueo de latón niquelado para usar con Kel-F agujas, agujas con cubo de metal y conectores universales. Además, el modelo TLL se utiliza con dispensadores/diluidores Hamilton, aplicaciones OEM y operaciones manuales. La versión con ranuras se utiliza durante la conexión a algunos instrumentos, pero no afecta a la conexión a las agujas. Esterilizables en autoclave cuando se desmontan, excepto con jeringas de 25 ml o más. La esterilización en autoclave repetida acorta la vida útil del frasco.
Estilos de punta de aguja
  • Estilo de punta 2: punta de aguja afilada, biselada, curvada, sin perforación, recomendada para la penetración de septum Calibres disponibles: 31-10
Seis agujas por paquete.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Material Acero inoxidable
Calibre de aguja 22s G
Diámetro interior (imperial) 0,005 in
Diámetro exterior (imperial) 0,028 in
Diámetro interior (métrico) 0,15 mm
Diámetro exterior (métrico) 0,72 mm
Longitud de la aguja (imperial) 2 in
Tipo de producto Aguja con cono Kel-F
Longitud de la aguja (métrico) 51 mm
Estilo de punta de aguja Cónico
Para utilizar con (equipo) Jeringas y conectores Luer-tip y Luer-lock de PTFE