Learn More
Hamilton™ Septos de la GC
Código de producto. 11598883
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
0,25 in
0,39 in
0,43 in
0,5 in
Material:
Caucho de silicona
PTFE/caucho de silicona
Temperatura máx. (imperial):
392 °F
413,6 °F
Grosor (imperial):
0,125 in
0,15 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro exterior (imperial) Material Temperatura máx. (imperial) Grosor (imperial) Tamaño de la unidad
11598883 0,25 in Caucho de silicona 392 °F 0,15 in paquete de 12
10231631 0,39 in PTFE/caucho de silicona 413,6 °F 0,125 in paquete de 12
10519281 0,43 in PTFE/caucho de silicona 413,6 °F 0,125 in paquete de 12
10624681 0,5 in Caucho de silicona 392 °F 0,15 in paquete de 12
10644111 0,39 in Caucho de silicona 392 °F 0,15 in paquete de 12
10048594 0,43 in Caucho de silicona 392 °F 0,15 in paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11598883 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 76001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22.30€
    20.54€ / paquete de 12
    Ahorro 1.76€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Septos de tres capas para temperaturas de funcionamiento de hasta 200 °C
  • Septos de caucho de silicona preacondicionada, 3,81 mm (0,15 in) de grosor
  • Vida media: 100 inyecciones con una aguja de calibre 26s
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 200 °C
  • 12 por paquete
Septa de alta temperatura para temperaturas de funcionamiento de hasta 212°
  • PTFE preacondicionado/caucho de silicona, 3,175 mm (0,125 in) de grosor
  • Vida media: 100 inyecciones con una aguja de calibre 26s
  • La temperatura máxima de funcionamiento es de 212°
  • 12 por paquete
Specifications
Tipo de producto Septo
Diámetro exterior (imperial) 0,25 in
Diámetro exterior (métrico) 0,635 cm
Para utilizar con (aplicación) GC
N.º de capas 3
Temperatura máx. (imperial) 392 °F
Temperatura máx. (métrico) 200 °C
Grosor (imperial) 0,15 in
Material Caucho de silicona
Cantidad 12/paq.