Learn More
Hamilton™ Septos de la GC
Código de producto. 10231631
Change view
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
0,25 in
0,39 in
0,43 in
0,5 in
Material:
Caucho de silicona
PTFE/caucho de silicona
Temperatura máx. (imperial):
392 °F
413,6 °F
Grosor (imperial):
0,125 in
0,15 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro exterior (imperial) Material Temperatura máx. (imperial) Grosor (imperial) unitSize
10231631 0,39 in PTFE/caucho de silicona 413,6 °F 0,125 in paquete de 12
10519281 0,43 in PTFE/caucho de silicona 413,6 °F 0,125 in paquete de 12
11598883 0,25 in Caucho de silicona 392 °F 0,15 in paquete de 12
10624681 0,5 in Caucho de silicona 392 °F 0,15 in paquete de 12
10644111 0,39 in Caucho de silicona 392 °F 0,15 in paquete de 12
10048594 0,43 in Caucho de silicona 392 °F 0,15 in paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10231631 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 75805
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Septos de tres capas para temperaturas de funcionamiento de hasta 200 °C
  • Septos de caucho de silicona preacondicionada, 3,81 mm (0,15 in) de grosor
  • Vida media: 100 inyecciones con una aguja de calibre 26s
  • Temperatura máxima de funcionamiento: 200 °C
  • 12 por paquete
Septa de alta temperatura para temperaturas de funcionamiento de hasta 212°
  • PTFE preacondicionado/caucho de silicona, 3,175 mm (0,125 in) de grosor
  • Vida media: 100 inyecciones con una aguja de calibre 26s
  • La temperatura máxima de funcionamiento es de 212°
  • 12 por paquete
Especificaciones
Tipo Septum
Diámetro exterior (imperial) 0,39 in
Diámetro exterior (métrico) 1 cm
Para utilizar con (aplicación) GC
Temperatura máx. (imperial) 413,6 °F
Temperatura máx. (métrico) 212 °C
Grosor (imperial) 0,125 in
Material PTFE/caucho de silicona
Cantidad 12/paq.