Learn More
Hamilton™ Jeringa de bomba de HPLC para cebado U6K Gigabits™ Waters
Código de producto. 16389135
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 mL
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
16389135 10 mL cada uno
1 options
Código de producto. 16389135 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 81610
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Diseñado para su uso con las bombas HPLC 600, 600A, 501, 510, 590, 610 y 610 de Waters
  • Con punta de émbolo de PTFE que crea una conexión hermética entre el cuerpo de la jeringa y el émbolo, lo que permite un muestreo de líquidos o gases
  • Aguja no incluida
  • Terminación de jeringa:Muer Rock de PTFE (TLL): junta cónica Muer macho con cono de latón niquelado
  • Disponible en volumen de 10 ml
Spezifikation
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Material Vidrio de borosilicato (cuerpo), PTFE (punta)
Diámetro interior (imperial) 0,57 in
Diámetro exterior (imperial) 0,69 in
Diámetro interior (métrico) 14,6 mm
Diámetro exterior (métrico) 17,7 mm
Para utilizar con (aplicación) Diseñada para su uso con las bombas HPLC 600, 600A, 501, 510, 590, 610 y 610 de Waters
Tipo de producto Jeringa de cebado de agua
Presión máxima 200 psi
Temperatura máx. (imperial) 239 °F
Temperatura máxima 115°C
Temperatura mín. (imperial) 50 °F
Modelo 1010
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Cantidad c/u
Volumen (métrico) 10 mL
Tipo de conexión Luer Lock macho
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.