Learn More
Hamilton™ Llenado del tubo
Código de producto. 10389691
Cambiar vista
Click to view available options
Calibre de aguja:
12 G
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Calibre de aguja Tamaño de la unidad
10389691 12 G cada uno
1 options
Código de producto. 10389691 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 240000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.50€
    40.13€ / paquete de 1
    Ahorro 3.37€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Especificaciones
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Calibre de aguja 12 G
Longitud (imperial) 25,59 in
Longitud (métrico) 65 cm
Tipo de producto Llenado del tubo
Volumen (métrico) 2042 μl
Para utilizar con (equipo) Válvulas ML500 con roscas M6, utilizadas con jeringas de volúmenes superiores a 1 ml