Learn More
Hamilton™ Jeringas S-Line para muestreadores automáticos CTC PAL™
Código de producto. 15511846
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
5 μl
10 μl
25 μl
50 μl
250 μl
Calibre de aguja:
22 G
22s G
26s G
Modelo:
1702 N
1705 N
1725 N
701 N
75 N
Packungsgröße:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (métrico) Calibre de aguja Modelo Packungsgröße
15511846 10 μl 26s G 701 N cada uno
15362104 5 μl 26s G 75 N cada uno
15300617 25 μl 22s G 1702 N cada uno
15343035 50 μl 22 G 1705 N cada uno
15362985 250 μl 22 G 1725 N cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15511846 Supplier Hamilton™ Supplier No. 6743801
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88.45€
    71.38€ / paquete de 1
    Ahorro 17.07€
    19% Descuento
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Ofrece un gran rendimiento para el uso diario en inyecciones de GC y HPLC
La jeringa S-Line económica está hecha a mano con materiales de la más alta calidad para superar sus expectativas para la mayoría de las aplicaciones cromatográficas estándar. La versión Gastight™ de la jeringa S-Line es una opción ideal para inyecciones de muestras de GC. Incorpora una punta de émbolo de PTFE mecanizada de precisión que crea un sellado sin fugas. Con el ajuste hermético en el cilindro de vidrio, la punta elimina toda la muestra del interior del cilindro de la jeringa y minimiza así la contaminación cruzada. Esta característica es especialmente útil con muestras heterogéneas, ya que reduce la posibilidad de que se produzca un depósito y provoca que el émbolo se congele.
  • Es la opción rentable para aplicaciones de muestreador automático CTC PAL
  • Ofrece un gran rendimiento en el uso diario para las inyecciones de GC, pues tiene una relación calidad-precio excepcional
  • Punta de émbolo de PTFE mecanizada de precisión que crea un sellado sin fugas
  • El ajuste hermético en el cilindro de vidrio minimiza la contaminación cruzada
Specifications
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Material Vidrio de borosilicato (cuerpo), Acero inoxidable (émbolo)
Calibre de aguja 26s G
Diámetro interior de la aguja (imperial) 0,004 in
Diámetro interior de la aguja (métrico) 0,11 mm
Diámetro exterior de la aguja (imperial) 0,01 in
Diámetro exterior (imperial) 0,25 in
Diámetro exterior (métrico) 6,6 mm
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0,47 mm
Para utilizar con (aplicación) Inyecciones para muestreador automático para GC
Longitud de la aguja (imperial) 2 in
Tipo de producto Jeringa S-Line
Presión máxima 2000 psi
Temperatura máx. (imperial) 122 °F
Temperatura máxima 50 °C
Temperatura mín. (imperial) 68 °F
Modelo 701 N
Temperatura mín. (métrico) 20 °C
Cantidad c/u
Volumen (métrico) 10 μl
Longitud de la aguja (métrico) 51 mm
Estilo de punta de aguja AS
Tipo de conexión Cementada