Learn More
Hamilton™ Jeringas de muestreador automático GC PAL de CTC y LEAP Technologies: Estanco a los gases
Código de producto. 10523859
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 μl
25 μl
100 μl
250 μl
500 μl
1 ml
2,5 ml
5 ml
Calibre de aguja:
23 G
23s G
26 G
26s G
Diámetro interior (métrico):
0,460 mm
0,729 mm
1,46 mm
2,30 mm
3,26 mm
4,61 mm
7,29 mm
10,3 mm
Modelo:
1001 LTN
1002 LTN
1005 LTN
1701 SN
1702 FN
1702 SN
1710 FN
1710 SN
1725 FN
1725 SN
1750 FN
1750 SN
Tamaño de la unidad:
cada uno
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Calibre de aguja Diámetro interior (métrico) Modelo unitSize
10523859 500 μl 26 G 3,26 mm 1750 SN cada uno
10267132 1 ml 23 G 4,61 mm 1001 LTN cada uno
11582235 25 μl 26s G 0,729 mm 1702 FN cada uno
10270175 250 μl 26 G 2,30 mm 1725 FN cada uno
11582255 500 μl 26 G 3,26 mm 1750 FN cada uno
10570823 100 μl 26s G 1,46 mm 1710 FN cada uno
10224902 10 μl 23s G 0,460 mm 1701 SN cada uno
11592325 25 μl 26s G 0,729 mm 1702 SN cada uno
10244633 100 μl 23 G 1,46 mm 1710 SN cada uno
11522425 250 μl 26 G 2,30 mm 1725 SN cada uno
11570112 5 ml 23 G 10,3 mm 1005 LTN cada uno
11530062 1 ml 26 G 4,61 mm 1001 LTN cada uno
11520102 2,5 ml 26 G 7,29 mm 1002 LTN cada uno
11570142 5 ml 26 G 10,3 mm 1005 LTN cada uno
10261332 2,5 ml 23 G 7,29 mm 1002 LTN cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Código de producto. 10523859 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 203225
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñadas para su uso en sistemas de muestreador automático PAL GC-xt, PAL COMBI-xt, PAL COMBI-xt ampliado y otros muestreadores automáticos
Una gama de jeringas estándar y personalizadas de muestreador automático CTC fabricadas para lograr el máximo nivel de exactitud y precisión posible. Estas jeringas de C-Line disponen también de un nuevo sistema de sellado basado en un novedoso resorte metálico para funcionar con una mejor hermeticidad, excelente rendimiento en una amplia escala de temperatura y gradientes de temperatura, mayor vida útil en comparación con las jeringas de espacio de cabeza tradicionales y un aumento de la exactitud y la reproducibilidad de los análisis de GC de espacio de cabeza. Las jeringas de esta categoría son las series 700 y 7000 de Microliter o jeringas de las series 1700 y 1000 de Gastight. Las jeringas Microliter tienen un émbolo de acero inoxidable que se ajusta manualmente al cuerpo de vidrio y se han diseñado para el muestreo de líquidos. Las jeringas Gastight tienen una punta de émbolo de PTFE que crea una conexión hermética entre el cuerpo de la jeringa y el émbolo, lo que permite un muestreo de líquidos o gases.
  • Fabricadas en PTFE y polímero para una mejor estabilidad de la temperatura
  • Tienen reborde para facilitar su instalación
  • El botón del émbolo es ajustable para dejar espacio libre en la punta del émbolo
  • El cono y la aguja están diseñados para evitar por completo la contaminación cruzada
Terminaciones de jeringa C-Line
  • La aguja fija (FN) incluye una conexión directa de la aguja al cuerpo y evita el contacto entre el disolvente de la muestra y el adhesivo para reducir la contaminación cruzada
  • La aguja cementada especial (SN) posee las mismas características que una jeringa con aguja cementada estándar, pero con una longitud especial
  • El cono estriado (KH) con el conjunto de émbolo/aguja extraíble se utiliza, exclusivamente, en las jeringas de la serie 7000
Terminaciones de jeringa headspace
  • Aguja cementada con punta Luer (LTN) para jeringas de volumen medio
  • Agujas cementadas en el cuerpo de la jeringa de vidrio a la altura de la marca de graduación cero, de modo que el volumen muerto se limita al volumen interno de la aguja
  • No esterilizables en autoclave
  • El calibre de la aguja viene determinado por el volumen de la jeringa y no es seleccionable por el usuario
Estilos de punta de aguja
  • Estilo de punta 2: Punta de aguja afilada, biselada, curvada, sin efecto sacabocado, recomendada para penetrar septos
  • Estilo de punta 5: Aguja cónica con puerto lateral para penetrar de septos, plásticos y vinilos de calibre fino sin efecto sacabocado
  • Estilo de punta AS: punta de aguja con estilo cónico especial utilizada en jeringas de muestreadores automáticos; la punta de aguja sin efecto sacabocado se recomienda para la penetración de septum
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Calibre de aguja 26 G
Diámetro interior (imperial) 0,128 in
Diámetro exterior (imperial) 0,31 in
Diámetro interior (métrico) 3,26 mm
Diámetro exterior (métrico) 7,9 mm
Longitud (imperial) Personalizado
Longitud de la aguja (imperial) 2 in
Longitud (métrico) Personalizado
Tipo de producto Jeringa estanca a los gases
Temperatura mín. (imperial) 68 °F
Modelo 1750 SN
Temperatura mín. (métrico) 20 °C
Cantidad c/u
Volumen (métrico) 500 μl
Estilo de punta de aguja Cono
Para utilizar con (equipo) Sistemas de muestreador automático PAL GC-xt, PAL COMBI-xt, PAL COMBI-xt ampliado y otros muestreadores
Tipo de conexión Cementada