Learn More
Hamilton™ Válvulas manuales químicamente inertes
Código de producto. 11562425
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Válvula manual 1-1
Válvula manual 3-2
Válvula manual 3-3
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
11562425 Válvula manual 1-1 cada uno
10337272 Válvula manual 3-3 cada uno
10217362 Válvula manual 3-2 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11562425 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 86726
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    148.00€
    131.89€ / paquete de 1
    Ahorro 16.11€
    10% Descuento
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
La trayectoria de fluido de las válvulas contiene PTFE y CTFE
Los puertos de la válvula son roscas 1/4-28 y vienen con diferentes trayectorias de flujo.
Especificaciones
Material CTFE, PTFE
Tipo Válvula manual 1-1