Learn More
Hamilton™ Cilindros de jeringa de repuesto Microliter™ serie 800
Código de producto. 11572365
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Jeringa 801 N
Jeringa de tipo 801 RN
Jeringa de tipo 802 RN
Jeringa de tipo 810 RN
Jeringa de tipo 8805 RN
Jeringa de tipo 8810 RN
Jeringa de tipo 8825 RN
Incluye:
Con aguja (22 s/51/2)
Con aguja (26 s/51/2)
Sin aguja
Volumen (métrico):
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
Tamaño de la unidad:
cada uno
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Incluye Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
11572365 Jeringa de tipo 801 RN Con aguja (26 s/51/2) 10 μl cada uno
11572305 Jeringa de tipo 802 RN Sin aguja 25 μl cada uno
11552365 Jeringa de tipo 8805 RN Sin aguja 50 μl cada uno
11562365 Jeringa de tipo 8810 RN Sin aguja 100 μl cada uno
10338503 Jeringa de tipo 8825 RN Sin aguja 250 μl cada uno
11582305 Jeringa de tipo 801 RN Sin aguja 10 μl cada uno
10759311 Jeringa de tipo 802 RN Con aguja (22 s/51/2) 25 μl cada uno
10336932 Jeringa de tipo 810 RN Con aguja (22 s/51/2) 100 μl cada uno
10007561 Jeringa 801 N Con aguja (26 s/51/2) 10 μl cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Código de producto. 11572365 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 32165
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    132.00€
    121.28€ / paquete de 1
    Ahorro 10.72€
    8% Descuento
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Cilindros disponibles con o sin aguja. Elija la terminación de aguja extraíble (RN) o aguja cementada (N). (Consulte las especificaciones exactas a continuación)
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Líquidos
Incluye Con aguja (26 s/51/2)
Tipo de producto Conjunto de cilindros/émbolo con aguja
Volumen (métrico) 10 μl
Para utilizar con (equipo) Jeringa de tipo 801 RN