Learn More
Hamilton™ Jeringas Microliter™ serie 7000 modificadas
Código de producto. 10791232
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 μl
1 μl
2 μl
5 μl
Calibre de aguja:
22 G
22s G
23 G
24 G
25 G
25 G
Número de punta de aguja:
2
3
Estilo de punta de aguja:
Afilada, biselada, curva, sin perforación
Romo
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Calibre de aguja Número de punta de aguja Estilo de punta de aguja unitSize
10791232 1 μl 25 G 3 Romo cada uno
10557361 0,5 μl 25 G 3 Romo cada uno
10220812 0,5 μl 25 G 2 Afilada, biselada, curva, sin perforación cada uno
10008460 1 μl 22s G 3 Romo cada uno
10399322 1 μl 22 G 2 Afilada, biselada, curva, sin perforación cada uno
10323761 2 μl 25 G 3 Romo 1 PCS
10282011 2 μl 23 G 3 Romo cada uno
10221921 5 μl 24 G 2 Afilada, biselada, curva, sin perforación cada uno
10401255 2 μl 23 G 2 Afilada, biselada, curva, sin perforación cada uno
10405952 2 μl 25 G 2 Afilada, biselada, curva, sin perforación cada uno
10332742 5 μl 24 G 3 Romo cada uno
10028420 1 μl 25 G 2 Afilada, biselada, curva, sin perforación cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 10791232 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 80100
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Esta serie de jeringas es ideal para dispensar volúmenes desde 0,05 μL hasta 5 μL. La serie 7000 es la única jeringa con volumen muerto cero. El fino émbolo de tungsteno se extiende a través de toda la longitud de la jeringa hasta el final de la aguja, asegurando que todo el disolvente se expulsa de la aguja.
  • Ideal para dispensar volúmenes desde 0,05 µL hasta 5 µL
  • La jeringa serie 7000 es la única de volumen muerto cero
  • El fino émbolo de tungsteno se extiende a través de toda la longitud de la jeringa hasta el final de la aguja, asegura
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Calibre de aguja 25 G
Diámetro interior (imperial) 0,005 in
Diámetro interior de la aguja (imperial) 0,005 in
Diámetro interior de la aguja (métrico) 0,145 mm
Diámetro exterior de la aguja (imperial) 0,02 in
Diámetro exterior (imperial) 0,3 in
Diámetro interior (métrico) 0,14 mm
Diámetro exterior (métrico) 7,82 mm
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0,515 mm
Longitud de la aguja (imperial) 2,75 in
Tipo de producto Jeringa de uso general
Presión máxima 6000 psi
Temperatura máx. (imperial) 239 °F
Temperatura máxima 115°C
Temperatura mín. (imperial) 50 °F
Número de punta de aguja 3
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Cantidad c/u
Volumen (métrico) 1 μl
Longitud de la aguja (métrico) 70 mm
Estilo de punta de aguja Romo
Para utilizar con (equipo) Válvulas de inyección para HPLC
Tipo de conexión Cono estriado, extraíble