Learn More
Hamilton™ Jeringas Microliter™ serie 7000 modificadas
Descripción
- Ideal para dispensar volúmenes desde 0,05 µL hasta 5 µL
- La jeringa serie 7000 es la única de volumen muerto cero
- El fino émbolo de tungsteno se extiende a través de toda la longitud de la jeringa hasta el final de la aguja, asegurando que todo el disolvente se expulsa de la aguja
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Calibre de aguja | 24 G |
| Diámetro interior (imperial) | 0,01 in |
| Diámetro interior de la aguja (imperial) | 0,01 in |
| Diámetro interior de la aguja (métrico) | 0,325 mm |
| Diámetro exterior de la aguja (imperial) | 0,02 in |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,3 in |
| Diámetro interior (métrico) | 0,32 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 7,82 mm |
| Diámetro exterior de la aguja (métrico) | 0,566 mm |
| Mostrar más |