Learn More
Hamilton™ Jeringas Microliter™ serie 700: Terminación de tipo LT
Código de producto. 10485631
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 μl
25 μl
50 μl
100 μl
250 μl
500 μl
Diámetro interior (imperial):
0,019 in
0,029 in
0,041 in
0,061 in
0,091 in
0,135 in
Diámetro exterior (métrico):
6,6 mm
7,75 mm
Presión máxima:
1000 psi
2000 psi
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Diámetro interior (imperial) Diámetro exterior (métrico) Presión máxima unitSize
10485631 50 μl 0,041 in 7,75 mm 2000 psi cada uno
10528131 10 μl 0,019 in 6,6 mm 2000 psi cada uno
10237861 25 μl 0,029 in 7,75 mm 2000 psi 1 PCS
10798151 250 μl 0,091 in 7,75 mm 1000 psi cada uno
10570042 500 μl 0,135 in 7,75 mm 1000 psi cada uno
10682601 100 μl 0,061 in 7,75 mm 2000 psi cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10485631 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 80501
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La jeringa de la serie 700 es la jeringa Hamilton original fabricada a mano. Esta serie de jeringas es ideal para dispensar volúmenes desde 0,5 μL hasta 500 μL. Hay disponible una gran variedad de diferentes terminaciones y opciones de aguja en esta serie.
  • Jeringa Hamilton original de ajuste manual
  • Ideal para dispensar volúmenes desde 0,5 µL hasta 500 µL
  • Hay disponible una gran variedad de diferentes terminaciones y opciones de aguja en esta serie
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material PTFE (punta), Acero inoxidable (émbolo)
Diámetro interior (imperial) 0,041 in
Diámetro exterior (imperial) 0,305 in
Diámetro interior (métrico) 1,03 mm
Diámetro exterior (métrico) 7,75 mm
Para utilizar con (aplicación) Para dispensar volúmenes bajos y conseguir el máximo nivel posible de precisión y exactitud
Tipo de producto Jeringa Microliter
Presión máxima 2000 psi
Temperatura máx. (imperial) 239 °F
Temperatura máxima 115°C
Temperatura mín. (imperial) 50 °F
Modelo 705
Número de punta de aguja No se incluye la aguja
Cantidad c/u
Volumen (métrico) 50 μl
Tipo de conexión Luer