Learn More
Hamilton™ Cilindros de jeringa de repuesto Gastight™ serie 1800
Descripción
Los cilindros varían en volumen de 10 μl a 250 μl con terminaciones de aguja extraíble (RN) y aguja cementada (N).
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Politetrafluoroetileno (PTFE) |
| Para utilizar con (aplicación) | Gases y líquidos |
| Tipo de producto | Cilindro de jeringa de repuesto |
| Volumen (métrico) | 100 μl |
| Para utilizar con (equipo) | Jeringa de tipo 1810 RN |