Learn More
Hamilton™ Jeringas para el instrumento Gastight™ Series 1700/1000: Terminación C
Descripción
Tienen una punta de émbolo de PTFE que crea una conexión hermética entre el cuerpo de la jeringa y el émbolo, lo que permite un muestreo de líquidos o gases.
- Cheminert (C): esta terminación es un conector -+-28 diseñado para encajar directamente en el instrumental. El modelo en X, es decir, el tope del émbolo de esta jeringa está diseñado para limitar el desgaste y las roturas en la punta del émbolo.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | Vidrio de borosilicato (cuerpo), PTFE (punta) |
| Diámetro interior (imperial) | 0,128 in |
| Diámetro exterior (imperial) | 0,305 in |
| Diámetro interior (métrico) | 3.26 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 7,75 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para volúmenes de dispensación desde 100 μL hasta 100 mL |
| Tipo de producto | Jeringa Gastight |
| Presión máxima | 200 psi |
| Temperatura máx. (imperial) | 239 °F |
| Mostrar más |