Learn More
Hamilton™ Serie 1000 Gastight™ Jeringas: Aguja extraíble, terminación RN, calibre 22, 2 in Longitud de la aguja
Código de producto. 10788921
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 mL
2,5 ml
5 mL
10 mL
Número de punta de aguja:
2
3
Estilo de punta de aguja:
Afilada, biselada, curva, sin perforación
Romo
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Número de punta de aguja Estilo de punta de aguja Tamaño de la unidad
10788921 5 mL 2 Afilada, biselada, curva, sin perforación 1 PCS
10332692 1 mL 3 Romo 1 PCS
10166370 1 mL 2 Afilada, biselada, curva, sin perforación cada uno
10343901 2,5 ml 2 Afilada, biselada, curva, sin perforación cada uno
10088460 10 mL 2 Afilada, biselada, curva, sin perforación cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10788921 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 81530
Grandes ahorros para una mejor separación
Usar código promocional 27992
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 12-11-2026
Jeringa GASTIGHT de volumen medio ideal para dispensar volúmenes de 100 μL hasta 100 mL.
Aguja extraíble (RN): las agujas son extraíbles y cuentan con un diseño específico de Hamilton. El diseño permite que las agujas se asienten de manera precisa en la marca de graduación cero de la jeringa. Los usuarios pueden seleccionar el calibre de aguja, la longitud y el estilo de punta para optimizar la jeringa para aplicaciones personalizadas. Además, esta terminación permite usar una aguja extraíble sin aumentar el volumen muerto de la jeringa y es ideal cuando existe el riesgo de obstrucción de la aguja. Esterilizables en autoclave cuando se desmontan. La esterilización en autoclave repetida acorta la vida útil del frasco.
Estilos de punta de aguja
  • Estilo: 2 Punta de aguja afilada, biselada, curvada, sin perforación, recomendada para la penetración de septo. Calibres disponibles: 33-10
  • Estilo: 3 punta de aguja roma para su uso con válvulas de inyección HPLC y para pipeteo de muestras. Calibres disponibles: 33-10
Información de órdenes
Hay disponible una gran variedad de diferentes terminaciones y opciones de aguja en esta serie.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Vidrio de borosilicato (cuerpo), PTFE (punta), Acero inoxidable (émbolo)
Calibre de aguja 22 G
Diámetro interior (imperial) 0,41 in
Diámetro interior de la aguja (imperial) 0,016 in
Diámetro interior de la aguja (métrico) 0,41 mm
Diámetro exterior de la aguja (imperial) 0,028 in
Diámetro exterior (imperial) 0,53 in
Diámetro interior (métrico) 10,3 mm
Diámetro exterior (métrico) 13,5 mm
Diámetro exterior de la aguja (métrico) 0,72 mm
Para utilizar con (aplicación) Ideal para inyecciones manuales y automatizadas de HPLC, uso habitual en bombas de jeringa y otros instrumentos de manipulación de líquidos
Longitud de la aguja (imperial) 2 in
Tipo de producto Jeringa estanca a los gases
Presión máxima 200 psi
Temperatura máx. (imperial) 239 °F
Temperatura máxima 115°C
Temperatura mín. (imperial) 50 °F
Modelo 1005
Número de punta de aguja 2
Cantidad c/u
Volumen (métrico) 5 mL
Estilo de punta de aguja Afilada, biselada, curva, sin perforación
Tipo de conexión Extraíble