Learn More
Hamilton™ Jeringas Gastight™ Serie 1000: Jeringas Luer Lock, terminación de tipo TLL
Descripción
Jeringa GASTIGHT de volumen medio ideal para dispensar volúmenes de 100 μL hasta 100 mL.
- Luer Lock de PTFE (TLL): esta terminación tiene una junta cónica Luer macho de PTFE con cono de bloqueo de latón niquelado para su uso con agujas Kel-F, agujas de cono de metal y conectores universales
- El modelo TLL se usa con diluidores y dispensadores Hamilton, en aplicaciones OEM y en operaciones manuales
- La versión con ranuras se utiliza durante la conexión a algunos instrumentos, pero no afecta la conexión a las agujas
- Esterilizables en autoclave cuando se desmontan, excepto en el caso de las jeringas de 25 ml y más: la esterilización en autoclave de forma continuada acortará su vida útil
- Los estilos de punta 4 y AS están disponibles bajo solicitud)
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Material | CTFE (bloqueo del cuerpo), PTFE (émbolo), PTFE (punta), PTFE (punta), Punta de PTFE (émbolo) |
| Diámetro interior (imperial) | 1,28 in |
| Diámetro exterior (imperial) | 1,45 in |
| Diámetro interior (métrico) | 32,6 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 36,9 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para inyecciones manuales y automatizadas de HPLC, uso habitual en bombas de jeringa y otros instrumentos de manipulación de líquidos |
| Tipo de producto | Jeringa estanca a los gases |
| Presión máxima | 100 psi |
| Temperatura máx. (imperial) | 176 °F |
| Mostrar más |