Learn More
Hamilton™ Jeringas Gastight™ Serie 1000: Jeringas Luer Lock, terminación de tipo TLL
Código de producto. 10495762
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
2,5 ml
5 ml
10 mL
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Modelo:
1001
1002
1005
1010
1025
1050
1100
Tipo de conexión:
Luer Lock
Luer Lock con ranuras
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Modelo Tipo de conexión unitSize
10495762 25 ml 1025 Luer Lock cada uno
10611353 50 ml 1050 Luer Lock con ranuras cada uno
10235672 25 ml 1025 Luer Lock con ranuras cada uno
10040092 100 ml 1100 Luer Lock cada uno
10772361 1 ml 1001 Luer Lock cada uno
10120031 2,5 ml 1002 Luer Lock cada uno
10500052 5 ml 1005 Luer Lock 1 PCS
10683921 10 mL 1010 Luer Lock 1 PCS
10374902 1 ml 1001 Luer Lock con ranuras cada uno
10531213 2,5 ml 1002 Luer Lock con ranuras cada uno
10757484 5 ml 1005 Luer Lock con ranuras cada uno
10334812 10 ml 1010 Luer Lock con ranuras cada uno
10674301 50 ml 1050 Luer Lock cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 10495762 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 82520
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Jeringa GASTIGHT de volumen medio ideal para dispensar volúmenes de 100 μL hasta 100 mL.
  • PTFE Luer Lock (TLL): esta terminación tiene un cono Luer macho de PTFE con cubo de bloqueo de latón niquelado para usar con Kel-F Agujas, agujas con cubo metálico y conectores universales
  • El modelo TLL se usa con diluidores y dispensadores Hamilton, en aplicaciones OEM y en operaciones manuales
  • La versión con ranuras se utiliza durante la conexión a algunos instrumentos, pero no afecta la conexión a las agujas
  • Esterilizable en autoclave una vez desmontado, excepto en jeringas de 25 ml y mayores; la esterilización repetida en autoclave acortará la vida útil de la jeringa.
  • Estilos de punta de aguja 4 y AS están disponibles bajo petición)
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Material PTFE (punta), Punta de PTFE (émbolo)
Diámetro interior (imperial) 0,9 in
Diámetro exterior (imperial) 1,07 in
Diámetro interior (métrico) 23 mm
Diámetro exterior (métrico) 27,1 mm
Para utilizar con (aplicación) Ideal para inyecciones manuales y automatizadas de HPLC, uso habitual en bombas de jeringa y otros instrumentos de manipulación de líquidos
Tipo de producto Jeringa estanca a los gases
Presión máxima 100 psi
Temperatura máx. (imperial) 176 °F
Temperatura máxima 80 °C
Temperatura mín. (imperial) 50 °F
Modelo 1025
Número de punta de aguja No se incluye la aguja
Cantidad c/u
Volumen (métrico) 25 ml
Tipo de conexión Luer Lock