Learn More
Hamilton™ Serie 1000 Gastight™ Jeringas
Código de producto. 17894312
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 mL
25 mL
Presión máxima:
100 psi
200 psi
Modelo:
1001
1025
Tipo de conexión:
Luer Lock
Punta Luer, cementada
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Presión máxima Modelo Tipo de conexión Tamaño de la unidad
17894312 25 mL 100 psi 1025 Luer Lock cada uno
17854292 1 mL 200 psi 1001 Punta Luer, cementada cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 17894312 Supplier Hamilton™ Supplier No. CAL82520
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    585.00€
    536.96€ / paquete de 1
    Ahorro 48.04€
    8% Descuento
Fecha estimada de envoi: 14-01-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Ideal para dispensar tanto líquidos como gases.
  • Calibrado
  • Aguja cementada con punta Luer (LTN) o Luer Lock de PTFE (TLL)
  • Calibre 22 con estilo de punta 2 (modelo 1001) y aguja vendida por separado (modelo 1025)
  • Esterilizable en gas
  • Punta de émbolo de polímero mecanizada con precisión y hecha de PTFE, que proporciona un sellado sin fugas
  • El ajuste hermético permite que la punta limpie el interior del cuerpo de la jeringa para dejar libre de muestra.
  • Reduce la deposición de moléculas en la jeringa cuando las muestras tienen moléculas disueltas o suspendidas.
  • Volúmenes disponibles: 1 mL y 25 mL
  • Las agujas son de 51 mm a menos que el usuario lo especifique.
Specifications
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Material Vidrio de borosilicato (cuerpo), PTFE (punta)
Diámetro interior (imperial) 0,907 in
Diámetro exterior (imperial) 1,07 in
Diámetro interior (métrico) 23 mm
Diámetro exterior (métrico) 27.1 mm
Para utilizar con (aplicación) Ideal para dispensar tanto líquidos como gases.
Incluye Certificado de calibración trazable a NIST
Tipo de producto Jeringa estanca a los gases
Presión máxima 100 psi
Temperatura máx. (imperial) 122 °F
Temperatura máxima 50 °C
Temperatura mín. (imperial) 50 °F
Modelo 1025
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Cantidad c/u
Volumen (métrico) 25 mL
Tipo de conexión Luer Lock