Learn More
Hamilton™ Jeringas para GC de purga y trampa Gastight™ serie 1000
Código de producto. p-4117451
Cambiar vista
Click to view available options
Esterilizables en autoclave:
Esterilizable en autoclave
No esterilizable en autoclave
Presión máxima:
100 psi
200 psi
Modelo:
1005
1025
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Esterilizables en autoclave Presión máxima Modelo unitSize
11563424 No esterilizable en autoclave 100 psi 1025 cada uno
11560162 Esterilizable en autoclave 200 psi 1005 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11563424 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 82570
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Diseñadas para el análisis de muestras de agua potable de acuerdo con técnicas EPA de concentración de purga y trampa
Jeringas Gastight con una punta de émbolo de PTFE que crea una conexión hermética entre el cuerpo de la jeringa y el émbolo, lo que permite un muestreo de líquidos o gases. Disponible en un volumen de 5 o 25 ml.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Material Vidrio de borosilicato (cuerpo), PTFE (punta)
Diámetro interior (imperial) 0,907 in
Diámetro exterior (imperial) 1,07 in
Diámetro interior (métrico) 23 mm
Diámetro exterior (métrico) 27,1 mm
Para utilizar con (aplicación) Diseñadas para el análisis de muestras de agua potable de acuerdo con técnicas EPA de concentración de purga y trampa
Incluye Válvula de cierre fácil de usar
Tipo de producto Jeringa estanca a los gases
Presión máxima 100 psi
Temperatura máx. (imperial) 176 °F
Temperatura máxima 80 °C
Temperatura mín. (imperial) 50 °F
Modelo 1025
Número de punta de aguja No se incluye la aguja
Temperatura mín. (métrico) 10 °C
Cantidad c/u
Volumen (métrico) 25 mL
Estilo de punta de aguja RN grande o LT
Tipo de conexión Punta Luer, extraíble