Learn More
Hamamelitannin, TRC
Código de producto. 30004372
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
1 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30004372 1 mg 1 miligramo
30006083 0.5 mg 0.50 miligramo
30004552 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30004372 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH1754601MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 469-32-9
Fórmula molecular C20 H20 O14
Peso molecular (g/mol) 484.36
Sinónimo D-Ribose, 2-C-[[(3,4,5-trihydroxybenzoyl)oxy]methyl]-, 5-(3,4,5-trihydroxybenzoate), Hamamelitannin (6CI,7CI), Ribose, 2-C-(hydroxymethyl)-, 21,5-digallate, D- (8CI), Gallic acid, 21,5-diester with 2-C-(hydroxymethyl)-D-ribose (8CI), 2',5-Di-O-galloyl-D-hamamelose
Nombre IUPAC [(2S,3S,4S)-3,4,5-trihidroxi-4-[(3,4,5-trihidroxibenzoilo)oximetil]oxolán-2-il]metil 3,4,5-trihidroxibenzoato
SMILES OC1O[C@@H](COC(=O)c2cc(O)c(O)c(O)c2)[C@H](O)[C@@]1(O)COC(=O)c3cc(O)c(O)c(O)c3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hamamelitannin
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H20O14/c21-9-1-7(2-10(22)14(9)25)17(28)32-5-13-16(27)20(31,19(30)34-13)6-33-18(29)8-3-11(23)15(26)12(24)4-8/h1-4,13,16,19,21-27,30-31H,5-6H2/t13-,16-,19?,20-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 484.0853