Learn More
Cytiva Medios F10 de mezcla de nutrientes de Ham
Código de producto. 10560083
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10560083 500 mL 500 ml
1 options
Código de producto. 10560083 Proveedor Cytiva N.º de proveedor SH30025.01
 Artículo restringido
En stock
Fabricados conforme a las normas ISO 9001:2000.
  • Complemente el crecimiento de cultivos celulares con el medio F10 de mezcla de nutrientes de Ham Cytiva HyClone, fabricado conforme a las buenas prácticas de fabricación (cGMP) para dispositivos médicos y las directrices de la norma ISO 9001.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Formulario Líquido
Tipo de producto Mezcla F10 de nutrientes de Ham, con L-glutamina
Esterilidad Estéril con filtro
Sterilization Method 0.1 μm Filtrado estéril
Con aditivos Glutamina
Cantidad 500 mL
Certificaciones/conformidad cGMP, ISO 9001:2000
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C, alejado de la luz
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.